Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Samlet længde (metrisk):
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Hver
Beskrivelse
- Gennemskinnelig silikoneslange
- FDA-kompatibel (fødevarer)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, BFR og WRAS godkendt |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 7 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 10 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.5 mm |
| Til brug med | Peristaltiske pumper |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk, bioteknologi, overførsel af sterile væsker |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |