Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange
Artikelnummer. p-8006500 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11746599
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Levering af rør med høj rivstyrke til laboratoriet. Fisherbrand™ Gennemskinnelige silikoneslange fås i et omfattende udvalg af størrelser.
  • Autoklaverbar
  • Ikke-gulning
  • Højglans finish
  • Fremragende kvalitet
  • Forlænget levetid i peristaltiske pumper
  • Anvendelser omfatter biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart og højtemperaturarbejde
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BFR og WRAS godkendt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Samlet længde (metrisk) 4 m