Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtig silikoneslange
Artikelnummer. 11746599 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
9 mm
12 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11746599 9 mm Hver
11756599 12 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11746599
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.79 DKK
    128.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.59 DKK
    27% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Levering af rør med høj rivstyrke til laboratoriet. Fisherbrand™ Gennemskinnelige silikoneslange fås i et omfattende udvalg af størrelser.
  • Autoklaverbar
  • Ikke-gulning
  • Højglans finish
  • Fremragende kvalitet
  • Forlænget levetid i peristaltiske pumper
  • Anvendelser omfatter biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart og højtemperaturarbejde
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BFR og WRAS godkendt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 5 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Samlet længde (metrisk) 4 m