Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige silikone propper
Artikelnummer. p-8013187 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
4 mm
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
45 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 11507662
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forhindrer væskeudslip eller udslip fra beholderen.
  • Ikke-giftig, gennemskinnelig
  • Temperaturområde -60 °C til 200 °C
  • Høj elektrisk modstand
  • Høj modstandsdygtighed over for mange kemikalier, herunder ozon
Tekniske data
Længde (metrisk) 20 mm
Mængde 20/Pk.
Temperaturområde (metrisk) –60 til 200 °C
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) bund 10 mm
Diameter (metrisk) Top 12.5 mm
Materiale Silikone
Produkttype Silikoneprop