Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige silikone propper
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) bund:
4 mm
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
45 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 28 mm |
| Mængde | 5/Pk. |
| Temperaturområde (metrisk) | –60 til 200 °C |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) bund | 23 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 26.5 mm |
| Materiale | Silikone |
| Produkttype | Silikoneprop |