Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige silikone propper
Artikelnummer. 11517682 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) bund:
4 mm
5 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
15 mm
19 mm
21 mm
23 mm
25 mm
27 mm
29 mm
33 mm
35 mm
37 mm
39 mm
41 mm
45 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 2
Pakke med 20
Pakke med 5
Pakke med 50
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) bund Pakningsstørrelse
11517682 57 mm Hver
11507662 10 mm Pakke med 20
11517662 11 mm Pakke med 10
11537662 15 mm Pakke med 10
11557662 19 mm Pakke med 5
11567662 21 mm Pakke med 5
11587662 25 mm Pakke med 2
11577662 23 mm Pakke med 5
11597662 27 mm Pakke med 2
11507672 29 mm Pakke med 2
11527672 33 mm Pakke med 2
11537672 35 mm Hver
11547672 37 mm Hver
11557672 39 mm Hver
11567672 41 mm Hver
11587672 45 mm Hver
11547652 4 mm Pakke med 50
11557652 5 mm Pakke med 50
11527682 62 mm Hver
11537682 67 mm Hver
11547682 71 mm Hver
11577652 7 mm Pakke med 50
11597652 9 mm Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 11517682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.49 DKK
    343.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 155.64 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forhindrer væskeudslip eller udslip fra beholderen.
  • Ikke-giftig, gennemskinnelig
  • Temperaturområde -60 °C til 200 °C
  • Høj elektrisk modstand
  • Høj modstandsdygtighed over for mange kemikalier, herunder ozon
Tekniske data
Længde (metrisk) 49 mm
Mængde 1/Pk.
Temperaturområde (metrisk) –60 til 200 °C
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) bund 57 mm
Diameter (metrisk) Top 64 mm
Materiale Silikone
Produkttype Silikoneprop