Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 11768108 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
12,8 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
22,4 mm
Samlet længde (metrisk):
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Hver
Artikelnummer. 11768108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske, peristaltiske pumper og fødevareapplikationer. Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange er lugtfri, ugiftig og har fremragende varmebestandighed.
  • Gennemskinnelig
  • Ikke-gulning
  • Ingen peroxidbiprodukter
  • Standard høj rivestyrke
  • Højglans finish
  • Fremragende kvalitet
  • Meget hydrofobisk
  • Forlænget levetid i peristaltiske pumper
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BFR og WRAS godkendt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 2,4 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Til brug med (applikation) Biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart, varmt arbejde
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C