Beskrivelse
- Gennemskinnelig
- Ikke-gulning
- Ingen peroxidbiprodukter
- Standard høj rivestyrke
- Højglans finish
- Fremragende kvalitet
- Meget hydrofobisk
- Forlænget levetid i peristaltiske pumper
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, BFR og WRAS godkendt |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,8 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2,4 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart, varmt arbejde |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |