Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
12,8 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
22,4 mm
Samlet længde (metrisk):
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Hver
Beskrivelse
- Gennemskinnelig
- Ikke-gulning
- Ingen peroxidbiprodukter
- Standard høj rivestyrke
- Højglans finish
- Fremragende kvalitet
- Meget hydrofobisk
- Forlænget levetid i peristaltiske pumper
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA, BFR og WRAS godkendt |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9,6 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart, varmt arbejde |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |