Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 11708118 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
2,4 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
12,8 mm
16 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,1 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
22,4 mm
Samlet længde (metrisk):
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
25m
5m
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Samlet længde (metrisk) unitSize
11708118 3,2 mm 6,4 mm 5 m Hver
11998199 1,6 mm 3,2 mm 5 m 5m
11988199 0,5 mm 2,1 mm 5 m 5m
11718178 16 mm 22,4 mm 5 m Hver
11768088 0,8 mm 2,4 mm 25 m Hver
11788088 1,6 mm 3,2 mm 25 m Hver
11758088 0,8 mm 2,4 mm 5 m Hver
11778108 2,4 mm 4 mm 25 m Hver
11788108 3,2 mm 4,8 mm 5 m Hver
11718118 3,2 mm 6,4 mm 25 m Hver
11768128 4,8 mm 8 mm 5 m Hver
11778128 4,8 mm 8 mm 25 m 25m
11768108 2,4 mm 4 mm 5 m Hver
11748118 4,8 mm 6,4 mm 5 m Hver
11708138 6,4 mm 9,6 mm 5 m Hver
11778148 8 mm 12,8 mm 5 m 5m
11718138 6,4 mm 9,6 mm 25 m 25m
11758168 12,8 mm 16 mm 5 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11708118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.90 DKK
    53.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.28 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til farmaceutiske, bioteknologiske, peristaltiske pumper og fødevareapplikationer. Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange er lugtfri, ugiftig og har fremragende varmebestandighed.
  • Gennemskinnelig
  • Ikke-gulning
  • Ingen peroxidbiprodukter
  • Standard høj rivestyrke
  • Højglans finish
  • Fremragende kvalitet
  • Meget hydrofobisk
  • Forlænget levetid i peristaltiske pumper
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BFR og WRAS godkendt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 6,4 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart, varmt arbejde
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C