Få mere at vide
Masterflex™ Gennemskinnelig PTFE slange
Artikelnummer. 10328274
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,29 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10328274
Brand: Masterflex™ 0660553
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs slange. Cole-Parmer™ Gennemskinnelige PTFE-rør er velegnet til krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer.
  • Perfekt til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer.
  • God til arbejde med høj renhed.
  • Tåler ekstreme temperaturer.
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs.
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed.
  • Lav friktionskoefficient.
  • Gennemskinnelig
Tekniske data
Certificeringer/compliance Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); møder USP 23 Klasse VI krav. Rør er fremstillet iht GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 2,29 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Samlet længde (metrisk) 15.24 mm
Til brug med (applikation) Krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer, god til arbejde med høj renhed, PTFE-slanger modstår ekstreme temperaturer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Steriliseringsmetode Autoklav, ethylenoxid eller tør varme
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 225 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C