Få mere at vide
Masterflex™ Gennemskinnelig PTFE Microbore Slange
Beskrivelse
Cole-Parmer Gennemskinnelig PTFE Microbore Rør, diameter indvendig: 0,052 mm, diameter udvendig: 0,076 mm, til brug med: Anvendes i ekstreme temperaturer og i barske kemiske miljøer, Maksimalt tryk: 4000 psi, Max. Driftstemperatur: -240 grader C til +260 grader C, min. Driftstemperatur: -240 gr.C
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) Indre | 0,0016 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,042 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,002 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0,066 mm |
| Til brug med (applikation) | Anvendes i ekstreme temperaturer og i barske kemiske miljøer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -240 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Maksimalt tryk | 4000 psi |
| Vis mere |