Få mere at vide
Masterflex™ PTFE Microbore Slange
Artikelnummer. 15382240 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,3 mm
0,81 mm
5,58 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
30m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15382240 0,81 mm 1 rulning
15209822 0,3 mm 30m
11789749 5,58 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15382240 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0641731
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.00 DKK
    422.07 DKK / 1 ruller
    Spare 6.93 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer friktion og maksimer kemisk resistens med mikroboringsrør. Cole-Parmer™ PTFE Microbore Rør er ideel til ekstreme temperaturer og barske kemiske miljøer.
PTFE-rørharpiks er UL-anerkendt og overholder FDA (21 CFR 177.1550) og USP Klasse VI krav.
  • Kemisk inert
  • Lav permeabilitet
  • Laveste friktionskoefficient for enhver slange
  • Temperaturområdet er -400 til 500 °F (-240 til 260 °C); smelter ved 620 F (°327 °C)
  • Trækstyrke er 2500 til 4000 psi
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL-anerkendt og i overensstemmelse med FDA (21 CFR 177.1550) og USP Klasse VI krav.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,81 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 1.42 mm
Samlet længde (metrisk) 30.48 mm
Tykkelse (metrisk) 0.3 mm
Til brug med (applikation) Brug denne gennemsigtige slange i ekstreme temperaturer og i barske kemiske miljøer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 4000 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C