Få mere at vide
Masterflex™ PTFE Microbore Slange
Artikelnummer. 15209822 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,3 mm
0,81 mm
5,58 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
30m
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15209822 0,3 mm 30m
15382240 0,81 mm 1 rulning
11789749 5,58 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15209822 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0641711
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00 DKK
    281.93 DKK / 30m
    Spare 52.07 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Minimer friktion og maksimer kemisk resistens med mikroboringsrør. Cole-Parmer™ PTFE Microbore Rør er ideel til ekstreme temperaturer og barske kemiske miljøer.
PTFE-rørharpiks er UL-anerkendt og overholder FDA (21 CFR 177.1550) og USP Klasse VI krav.
  • Kemisk inert
  • Lav permeabilitet
  • Laveste friktionskoefficient for enhver slange
  • Temperaturområdet er -400 til 500 °F (-240 til 260 °C); smelter ved 620 F (°327 °C)
  • Trækstyrke er 2500 til 4000 psi
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL-anerkendt og i overensstemmelse med FDA (21 CFR 177.1550) og USP Klasse VI krav.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,3 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 0.76 mm
Samlet længde (metrisk) 30.48 m
Tykkelse (metrisk) 0.22 mm
Til brug med (applikation) Brug denne gennemsigtige slange i ekstreme temperaturer og i barske kemiske miljøer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Emballagemængde Pakke m. 1 stk.
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 4000 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C