Beskrivelse
PTFE-rørharpiks er UL-anerkendt og overholder FDA (21 CFR 177.1550) og USP Klasse VI krav.
- Kemisk inert
- Lav permeabilitet
- Laveste friktionskoefficient for enhver slange
- Temperaturområdet er -400 til 500 °F (-240 til 260 °C); smelter ved 620 F (°327 °C)
- Trækstyrke er 2500 til 4000 psi
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL-anerkendt og i overensstemmelse med FDA (21 CFR 177.1550) og USP Klasse VI krav. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 5,58 mm |
| Materiale | PTFE |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.06 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 30.48 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Til brug med (applikation) | Brug denne gennemsigtige slange i ekstreme temperaturer og i barske kemiske miljøer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -204 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Vis mere |