Få mere at vide
BRAND™ Gennemskinnelig polypropylen Y-formet rørforbindelse
Artikelnummer. p-8001348 Shop alle Brand produkter
Slangestørrelse:
10 til 11 mm rør ID
3 mm slange ID
4 til 5 mm rør ID
6 til 7 mm rør-ID
8 til 9 mm slange ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 12110062
Brand: BRAND™ 152903
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen. Plads til tre rør med Y-formet stilk og arme.
  • Gennemsigtig polypropylen konstruktion
  • Plads til 3 rør af samme diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Samlet længde (metrisk) 35 mm
Slangestørrelse 4 til 5 mm rør ID
Bredde (metrisk) 21 mm
Form Y
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Rørforbindelse