Få mere at vide
BRAND™ Gennemskinnelig polypropylen Y-formet rørforbindelse
Artikelnummer. 12110062 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
10 til 11 mm rør ID
3 mm slange ID
4 til 5 mm rør ID
6 til 7 mm rør-ID
8 til 9 mm slange ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse unitSize
12110062 4 til 5 mm rør ID Pakke med 20
15271509 6 til 7 mm rør-ID Pakke med 20
11833930 3 mm slange ID Pakke med 20
11843970 8 til 9 mm slange ID Pakke med 20
10579461 10 til 11 mm rør ID Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12110062 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 152903
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen. Plads til tre rør med Y-formet stilk og arme.
  • Gennemsigtig polypropylen konstruktion
  • Plads til 3 rør af samme diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Samlet længde (metrisk) 35 mm
Slangestørrelse 4 til 5 mm rør ID
Bredde (metrisk) 21 mm
Form Y
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Rørforbindelse