Beskrivelse
- Gennemsigtig polypropylen konstruktion
- Plads til 3 rør af samme diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Samlet længde (metrisk) | 64 mm |
| Til brug med | 8 til 9 mm rør-ID |
| Emballagemængde | 20 Pakke |
| Slangestørrelse | 8 til 9 mm slange ID |
| Form | Y |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Produkttype | Rørforbindelse |