Få mere at vide
BRAND™ Gennemskinnelig polypropylen Y-formet rørforbindelse
Artikelnummer. 10579461 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
10 til 11 mm rør ID
3 mm slange ID
4 til 5 mm rør ID
6 til 7 mm rør-ID
8 til 9 mm slange ID
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
10579461 10 til 11 mm rør ID Pakke med 20
12110062 4 til 5 mm rør ID Pakke med 20
15271509 6 til 7 mm rør-ID Pakke med 20
11833930 3 mm slange ID Pakke med 20
11843970 8 til 9 mm slange ID Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10579461 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 152910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00 DKK
    256.82 DKK / Pakke med 20
    Spare 109.18 DKK
    29% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Fremstillet af gennemskinnelig polypropylen. Plads til tre rør med Y-formet stilk og arme.
  • Gennemsigtig polypropylen konstruktion
  • Plads til 3 rør af samme diameter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Samlet længde (metrisk) 74 mm (Samlet), 47 mm (Afstand mellem to arme fra den ene yderkant til den anden)
Til brug med Rør med indvendig diameter på 10-11 mm
Emballagemængde 20/Pk.
Slangestørrelse 10 til 11 mm rør ID
Form Y
Farve Gennemskinnelig
Produkttype Rørforbindelse