Få mere at vide
Kartell™ Gennemsigtige volumetriske polypropylen-kolber med prop
Artikelnummer. p-8005893
Kapacitet (metrisk):
25 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 5
Artikelnummer. 10505431
Brand: Kartell™ 0148400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål nøjagtigt volumen af en væske. Kartell™ Gennemskinnelige polypropylen-volumetriske kolber med prop bruges til fortyndinger og til fremstilling af kemiske opløsninger.
  • Opret ingen menisk, så de endelige aflæsninger er nemme
  • Kalibreret gravimetrisk ved 20 °C
  • Gennemsigtigheden af PP forbedres ved kontakt med væske
  • Tykke vægge eliminerer forvrængning
  • Tynd hals gør den endelige aflæsning præcis
  • Kemisk ikke-absorberende
  • Ingen befugtning
  • Propper medfølger
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 121 mm
Inkluderer Prop
Hals stil 12/21 NS/DIN
Tolerance ±0,5 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Prop
Diameter (metrisk) Udvendig 36 mm