Få mere at vide
Kartell™ Gennemsigtige volumetriske polypropylen-kolber med prop
Artikelnummer. 10651742
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10651742 1000 mL Pakke med 5
10505431 25 mL Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10651742 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 0148900
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål nøjagtigt volumen af en væske. Kartell™ Gennemskinnelige polypropylen-volumetriske kolber med prop bruges til fortyndinger og til fremstilling af kemiske opløsninger.
  • Opret ingen menisk, så de endelige aflæsninger er nemme
  • Kalibreret gravimetrisk ved 20 °C
  • Gennemsigtigheden af PP forbedres ved kontakt med væske
  • Tykke vægge eliminerer forvrængning
  • Tynd hals gør den endelige aflæsning præcis
  • Kemisk ikke-absorberende
  • Ingen befugtning
  • Propper medfølger
  • Velegnet til fødevarer
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 325 mm
Inkluderer Prop
Hals stil 19/26 NS/DIN
nr. pr. pakke 1
Tolerance ±10 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Prop
Diameter (metrisk) Udvendig 120 mm
Mængde 1