Få mere at vide
Kartell™ Gennemsigtige volumetriske polypropylen-kolber med skruelåg
Beskrivelse
Mål nøjagtigt volumen af en væske. Kartell™ Gennemsigtige polypropylen-volumetriske kolber med skruelåg bruges til fortyndinger og til fremstilling af kemiske opløsninger.
Disse kolber skaber ingen menisk, så den endelige aflæsning er nem. Tykke vægge eliminerer forvrængning og tynd hals gør den endelige aflæsning præcis. Kemisk ikke-absorberende. Autoklaverbar.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 143 mm |
| Inkluderer | Skruehætter |
| Hals stil | GL18 |
| Tolerance | ±1 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Skruelåg |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 46 mm |