Få mere at vide
Kartell™ Gennemsigtige volumetriske polypropylen-kolber med skruelåg
Artikelnummer. 11341225
Kapacitet (metrisk):
50 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11341225
Brand: Kartell™ 0143500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål nøjagtigt volumen af en væske. Kartell™ Gennemsigtige polypropylen-volumetriske kolber med skruelåg bruges til fortyndinger og til fremstilling af kemiske opløsninger.
Disse kolber skaber ingen menisk, så den endelige aflæsning er nem. Tykke vægge eliminerer forvrængning og tynd hals gør den endelige aflæsning præcis. Kemisk ikke-absorberende. Autoklaverbar.
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Polypropylen
Højde (metrisk) 325 mm
Inkluderer Skruehætter
Hals stil GL25
nr. pr. pakke 5
Tolerance ±10 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 120 mm