Få mere at vide
Kartell™ Gennemsigtige volumetriske polypropylen-kolber med skruelåg
Kapacitet (metrisk):
50 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Description
Mål nøjagtigt volumen af en væske. Kartell™ Gennemsigtige polypropylen-volumetriske kolber med skruelåg bruges til fortyndinger og til fremstilling af kemiske opløsninger.
Disse kolber skaber ingen menisk, så den endelige aflæsning er nem. Tykke vægge eliminerer forvrængning og tynd hals gør den endelige aflæsning præcis. Kemisk ikke-absorberende. Autoklaverbar.
Spécification
Spécification
| Farve | Gennemskinnelig |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Højde (metrisk) | 265 mm |
| Inkluderer | Skruehætter |
| Hals stil | GL25 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Tolerance | ±5 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Skruelåg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu