Få mere at vide
Cole-Parmer™ Graduerede prøvebeholdere
Artikelnummer. 11784963 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
120 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11784963 120 ml Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11784963 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0604940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00 DKK
    551.92 DKK / Pakke med 100
    Spare 15.08 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Brug disse robuste beholdere til en række forskellige opbevaringsopgaver. Cole-Parmer™ Graduerede prøvebeholdere tåler stærke syrer, alkalier og de fleste organiske opløsningsmidler.
Gradueret polypropylen (PP) beholdere er gennemskinnelige, ubrydelige og kemikaliebestandige. Fulddrejet skruegevind giver lækagesikker forsegling. Vælg mellem sterile eller ikke-sterile versioner; sterile beholdere er individuelt pakket. Beholdere leveres med identifikationsetiketter og farvekodede HDPE-hætter (grøn: steril; hvid: ikke-steril).
Advarsel: Dette produkt er ikke godkendt eller beregnet til og bør ikke bruges til medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientorienterede applikationer.
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 120 ml
Lukningsfarve Grøn
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) 63.5 mm
Højde (metrisk) 76.2 mm
Inkluderer Skruelåg
nr. pr. pakke 100/Pk.