Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Ideel til generelle laboratorieapplikationer |
| Inkluderer | Polypropylen skruelukning |
| Materiale | MDPE |
| nr. pr. pakke | Pakke med 10 stk. |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |