Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige flasker, MDPE
Artikelnummer. 11573242 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11573242
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse flasker til generelle formål til væskeopbevaring og prøveudtagning. Fisherbrand™ Gennemsigtige flasker er tætte og tilbyder fremragende kemisk resistens. Autoklaverbar med hætten løsnet Ideel til generelle laboratorieapplikationer.
  • Klare flasker til generelle formål
  • Polypropylen skruelukning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Ideel til generelle laboratorieapplikationer
Inkluderer Polypropylen skruelukning
Materiale MDPE
nr. pr. pakke 9
Bredde (metrisk) 205mm
Lukning inkluderet Ja
Mund Smal
Højde (metrisk) 140 mm
Produkttype Flaske med smal hals
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 58/R3
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype Skruelåg