Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige flasker, MDPE
Artikelnummer. 11563242 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11563242 250 mL Pakke med 10
11523242 30 mL Pakke med 10
11543242 125 mL Pakke med 10
11553242 150 mL Pakke med 10
11573242 500 mL Pakke med 10
11583242 1000 mL Pakke med 5
31781819 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11563242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 DKK
    103.77 DKK / Pakke med 10
    Spare 19.23 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse flasker til generelle formål til væskeopbevaring og prøveudtagning. Fisherbrand™ Gennemsigtige flasker er tætte og tilbyder fremragende kemisk resistens. Autoklaverbar med hætten løsnet Ideel til generelle laboratorieapplikationer.
  • Klare flasker til generelle formål
  • Polypropylen skruelukning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Ideel til generelle laboratorieapplikationer
Inkluderer Polypropylen skruelukning
Materiale MDPE
nr. pr. pakke 10
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 82 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 58/R3
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Flaske til generelle formål