Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige flasker, MDPE
Artikelnummer. 11543242 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
125 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 11543242
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse flasker til generelle formål til væskeopbevaring og prøveudtagning. Fisherbrand™ Gennemsigtige flasker er tætte og tilbyder fremragende kemisk resistens. Autoklaverbar med hætten løsnet Ideel til generelle laboratorieapplikationer.
  • Klare flasker til generelle formål
  • Polypropylen skruelukning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Ideel til generelle laboratorieapplikationer
Inkluderer Polypropylen skruelukning
Materiale MDPE
nr. pr. pakke Pakke med 10 stk.
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 95 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38/R3
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg