Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet 5m silikoneslange
Artikelnummer. p-8006499 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,5 mm
12,8 mm
16 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,4 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
18,9 mm
20,8 mm
25,4 mm
25,6 mm
Maksimalt tryk:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
30 bar
35 bar
40 bar
60 bar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11723974
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en række fordele i forhold til konventionelle peroxidhærdede silikoner. Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured 5m Silicone Tubing er tilgængelig i en lang række lagerstørrelser.
  • Autoklaverbar
  • Ikke-gulning
  • Højglans finish
  • Fremragende kvalitet
  • Meget hydrofobisk
  • Ingen peroxidbiprodukter
  • Høj rivestyrke som standard
  • Forlænget levetid i peristaltiske pumper
  • Anvendelser omfatter biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart og højtemperaturarbejde
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BFR og WRAS godkendt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 12,5 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 18,9 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Til brug med (applikation) Ideel til farmaceutisk arbejde ved højt tryk og temperatur, bioteknologi, rumfart
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 30 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 180 °C