Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet 5m silikoneslange
Artikelnummer. 11738168 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,5 mm
12,8 mm
16 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
5,6 mm
8 mm
11,2 mm
11,4 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
18,9 mm
20,8 mm
25,4 mm
25,6 mm
Maksimalt tryk:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
30 bar
35 bar
40 bar
60 bar
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk unitSize
11738168 9,6 mm 16 mm 1 bar Hver
11723974 12,5 mm 18,9 mm 30 bar Hver
11778168 12,8 mm 17,6 mm 0,5 bar Hver
11798168 16 mm 20,8 mm 0,5 bar Hver
11798178 19,2 mm 25,4 mm 0,5 bar Hver
11733974 16 mm 25,6 mm 30 bar Hver
11773964 3 mm 8 mm 60 bar Hver
11728118 4 mm 5,6 mm 0,5 bar Hver
11748138 6,4 mm 12,8 mm 1 bar Hver
11783964 5 mm 11,4 mm 40 bar Hver
11788128 6,4 mm 8 mm 0,5 bar Hver
11793964 6 mm 11,9 mm 40 bar Hver
11758148 8 mm 11,2 mm 0,5 bar Hver
11703974 8 mm 14,4 mm 35 bar Hver
11738158 9,6 mm 14,4 mm 1 bar Hver
11713974 9,5 mm 15,9 mm 30 bar Hver
11718158 9,6 mm 12,8 mm 0,5 bar Hver
11798148 8 mm 14,4 mm 1,5 bar Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 11738168
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en række fordele i forhold til konventionelle peroxidhærdede silikoner. Fisherbrand™ Translucent Platinum Cured 5m Silicone Tubing er tilgængelig i en lang række lagerstørrelser.
  • Autoklaverbar
  • Ikke-gulning
  • Højglans finish
  • Fremragende kvalitet
  • Meget hydrofobisk
  • Ingen peroxidbiprodukter
  • Høj rivestyrke som standard
  • Forlænget levetid i peristaltiske pumper
  • Anvendelser omfatter biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart og højtemperaturarbejde
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BFR og WRAS godkendt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 9,6 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 16 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Til brug med (applikation) Ideel til biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart, varmt arbejde
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 1 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C