Description
- Autoklaverbar
- Ikke-gulning
- Højglans finish
- Fremragende kvalitet
- Meget hydrofobisk
- Ingen peroxidbiprodukter
- Høj rivestyrke som standard
- Forlænget levetid i peristaltiske pumper
- Anvendelser omfatter biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart og højtemperaturarbejde
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | FDA, BFR og WRAS godkendt |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 12,5 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18,9 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Tykkelse (metrisk) | 3.2 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til farmaceutisk arbejde ved højt tryk og temperatur, bioteknologi, rumfart |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Show More |