Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 11798128 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
16,0 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Maksimalt tryk:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Samlet længde (metrisk):
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
25m
Hver
Artikelnummer. 11798128
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en række fordele i forhold til konventionelle peroxidhærdede silikoner. Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange er tilgængelig i et omfattende udvalg af lagerstørrelser.
  • Autoklaverbar
  • Ikke-gulning
  • Højglans finish
  • Fremragende kvalitet
  • Meget hydrofobisk
  • Ingen peroxidbiprodukter
  • Høj rivestyrke som standard
  • Forlænget levetid i peristaltiske pumper
  • Anvendelser omfatter biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart og højtemperaturarbejde
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BFR og WRAS godkendt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 6,4 mm
Materiale Platinhærdet silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Til brug med (applikation) Ideel til biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart, varmt arbejde
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 0,5 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C