Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 11783974 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
16,0 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Maksimalt tryk:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Samlet længde (metrisk):
5 m
25 m
Pakningsstørrelse:
25m
Hver
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11783974 9,5 mm 15,9 mm 30 bar 25 m Hver
11728138 6,4 mm 11,2 mm 1 bar 5 m Hver
11748088 0,5 mm 2,1 mm 2 bar 25 m Hver
11788168 12,8 mm 17,6 mm 0,5 bar 25 m Hver
11708178 16 mm 20,8 mm 0,5 bar 25 m Hver
11798108 3,2 mm 4,8 mm 0,5 bar 25 m Hver
11758118 4,8 mm 6,4 mm 0,5 bar 25 m Hver
11738118 4 mm 5,6 mm 0,5 bar 25 m Hver
11798128 6,4 mm 8 mm 0,5 bar 25 m Hver
11763974 6 mm 11,9 mm 40 bar 25 m Hver
11768148 8 mm 11,2 mm 0,5 bar 25 m Hver
11788148 8 mm 12,8 mm 1 bar 25 m Hver
11708158 8 mm 14,4 mm 1,5 bar 25 m Hver
11773974 8 mm 14,4 mm 35 bar 25 m Hver
11728158 9,6 mm 12,8 mm 0,5 bar 25 m Hver
11748158 9,6 mm 14,4 mm 1 bar 25 m 25m
11748168 9,6 mm 16 mm 1 bar 25 m Hver
11758138 6,4 mm 12,8 mm 1 bar 25 m Hver
11728178 16,0 mm 22,4 mm 1 bar 25 m Hver
11708188 19,2 mm 25,4 mm 0,5 bar 25 m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 11783974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3375.00 DKK
    2621.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 753.26 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Giver en række fordele i forhold til konventionelle peroxidhærdede silikoner. Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange er tilgængelig i et omfattende udvalg af lagerstørrelser.
  • Autoklaverbar
  • Ikke-gulning
  • Højglans finish
  • Fremragende kvalitet
  • Meget hydrofobisk
  • Ingen peroxidbiprodukter
  • Høj rivestyrke som standard
  • Forlænget levetid i peristaltiske pumper
  • Anvendelser omfatter biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart og højtemperaturarbejde
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA, BFR og WRAS godkendt
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 9,5 mm
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) Udvendig 15,9 mm
Samlet længde (metrisk) 25 m
Tykkelse (metrisk) 3.2 mm
Til brug med (applikation) Ideel til farmaceutisk arbejde ved højt tryk og temperatur, bioteknologi, rumfart
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Farve Gennemskinnelig
Fleksibilitet Fleksibel
Maksimalt tryk 30 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 180 °C