Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
16,0 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Maksimalt tryk:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Samlet længde (metrisk):
25 m
5 m
Pakningsstørrelse:
25m
Hver
Description
- Autoklaverbar
- Ikke-gulning
- Højglans finish
- Fremragende kvalitet
- Meget hydrofobisk
- Ingen peroxidbiprodukter
- Høj rivestyrke som standard
- Forlænget levetid i peristaltiske pumper
- Anvendelser omfatter biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart og højtemperaturarbejde
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | FDA, BFR og WRAS godkendt |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4 mm |
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5,6 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Til brug med (applikation) | Ideel til biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart, varmt arbejde |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Show More |