Få mere at vide
- Home
- Products
- Slanger
- Gummi- og silikoneslanger
- Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange
Fisherbrand™ Gennemskinnelig platinhærdet silikoneslange
Artikelnummer. 11728138 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,5 mm
3,2 mm
4 mm
4,8 mm
6 mm
6,4 mm
8 mm
9,5 mm
9,6 mm
12,8 mm
16 mm
16,0 mm
19,2 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
2,1 mm
4,8 mm
5,6 mm
6,4 mm
8 mm
11,2 mm
11,9 mm
12,8 mm
14,4 mm
15,9 mm
16 mm
17,6 mm
20,8 mm
22,4 mm
25,4 mm
Maksimalt tryk:
0,5 bar
1 bar
1,5 bar
2 bar
30 bar
35 bar
40 bar
Samlet længde (metrisk):
5 m
25 m
Unit Size:
25m
Hver
20 product options available for selection
| Product Code. | Diameter (metrisk) Indvendig | Diameter (metrisk) Udvendig | Maksimalt tryk | Samlet længde (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11728138 | 6,4 mm | 11,2 mm | 1 bar | 5 m | Hver |
| 11748088 | 0,5 mm | 2,1 mm | 2 bar | 25 m | Hver |
| 11788168 | 12,8 mm | 17,6 mm | 0,5 bar | 25 m | Hver |
| 11708178 | 16 mm | 20,8 mm | 0,5 bar | 25 m | Hver |
| 11798108 | 3,2 mm | 4,8 mm | 0,5 bar | 25 m | Hver |
| 11758118 | 4,8 mm | 6,4 mm | 0,5 bar | 25 m | Hver |
| 11738118 | 4 mm | 5,6 mm | 0,5 bar | 25 m | Hver |
| 11798128 | 6,4 mm | 8 mm | 0,5 bar | 25 m | Hver |
| 11763974 | 6 mm | 11,9 mm | 40 bar | 25 m | Hver |
| 11768148 | 8 mm | 11,2 mm | 0,5 bar | 25 m | Hver |
| 11788148 | 8 mm | 12,8 mm | 1 bar | 25 m | Hver |
| 11708158 | 8 mm | 14,4 mm | 1,5 bar | 25 m | Hver |
| 11773974 | 8 mm | 14,4 mm | 35 bar | 25 m | Hver |
| 11783974 | 9,5 mm | 15,9 mm | 30 bar | 25 m | Hver |
| 11728158 | 9,6 mm | 12,8 mm | 0,5 bar | 25 m | Hver |
| 11748158 | 9,6 mm | 14,4 mm | 1 bar | 25 m | 25m |
| 11748168 | 9,6 mm | 16 mm | 1 bar | 25 m | Hver |
| 11758138 | 6,4 mm | 12,8 mm | 1 bar | 25 m | Hver |
| 11728178 | 16,0 mm | 22,4 mm | 1 bar | 25 m | Hver |
| 11708188 | 19,2 mm | 25,4 mm | 0,5 bar | 25 m | Hver |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11728138
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Autoklaverbar
- Ikke-gulning
- Højglans finish
- Fremragende kvalitet
- Meget hydrofobisk
- Ingen peroxidbiprodukter
- Høj rivestyrke som standard
- Forlænget levetid i peristaltiske pumper
- Anvendelser omfatter biologisk, farmaceutisk, bioteknologi, rumfart og højtemperaturarbejde
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | FDA, BFR og WRAS godkendt |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 11,2 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 5 m |
| Maksimalt tryk | 1 bar |