Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige LDPE-flasker
Artikelnummer. p-8000414 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11547443
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse flasker til en række generelle opbevaringsapplikationer. Fisherbrand™ Gennemsigtige HDPE-flasker er lækagesikre og giver god kemisk resistens.
  • Klare flasker til generelle formål
  • Blå polypropylen skruelukning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Ideel til generelle laboratorieapplikationer
Inkluderer Polypropylen skruelukning
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke Pakke med 10 stk.
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 93 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33/R3
Diameter (metrisk) 36 mm
Lukketype Skruelåg