Beskrivelse
- Klare flasker til generelle formål
- Blå polypropylen skruelukning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Ideel til generelle laboratorieapplikationer |
| Inkluderer | Polypropylen skruelukning |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 5 Pakke |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Vis mere |