Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige LDPE-flasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Ideel til generelle laboratorieapplikationer |
| Inkluderer | Polypropylen skruelukning |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | Pakke med 10 stk. |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 68 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering