Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige LDPE-flasker
Artikelnummer. 11563232 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11563232
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse flasker til en række generelle opbevaringsapplikationer. Fisherbrand™ Gennemsigtige HDPE-flasker er lækagesikre og giver god kemisk resistens.
  • Klare flasker til generelle formål
  • Blå polypropylen skruelukning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Gennemskinnelig
Inkluderer Blå polypropylen skruelukning
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 12 Pakke
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 80 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38/R3
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg