Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Ideel til generelle laboratorieapplikationer |
| Inkluderer | Polypropylen skruelukning |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | Pakke med 10 stk. |
| Lukningsfarve | Blå |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 114 mm |
| Vis mere |