Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige LDPE-flasker
Artikelnummer. 11547443 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11547443 30 mL Pakke med 12
11553232 60 mL Pakke med 12
11563232 125 mL Pakke med 12
11583232 250 mL Pakke med 12
31781812 250 mL -
11593232 500 mL Pakke med 12
11513242 1000 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11547443
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse flasker til en række generelle opbevaringsapplikationer. Fisherbrand™ Gennemsigtige HDPE-flasker er lækagesikre og giver god kemisk resistens.
  • Klare flasker til generelle formål
  • Blå polypropylen skruelukning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Farve Gennemskinnelig
Til brug med (applikation) Ideel til generelle laboratorieapplikationer
Inkluderer Polypropylen skruelukning
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke Pakke med 10 stk.
Lukningsfarve Blå
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 93 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33/R3
Diameter (metrisk) 36 mm
Lukketype Skruelåg