Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige LDPE-flasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Translucent |
| Inkluderer | Blue Polypropylene screw closure |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 12 Pack |
| Lukningsfarve | Blue |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Mund | Wide |
| Højde (metrisk) | 140 mm |
| Produkttype | Wide Mouth Bottle |
| Vis mere |