Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige HDPE-flasker
Artikelnummer. p-8000413 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
Artikelnummer. 11597423
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse flasker til en række forskellige opbevaringsapplikationer. Fisherbrand™ Gennemsigtige HDPE-flasker har en bred hals for nem hældning.
  • Klare flasker til generelle formål
  • Polypropylen skruelukning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Gennemskinnelig
Inkluderer Blå polypropylen skruelukning
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 12 Pakke
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 93 mm
Produkttype Flaske med bred mund
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 38/R3
Diameter (metrisk) 50 mm
Lukketype Skruelåg