Beskrivelse
- Klare flasker til generelle formål
- Polypropylen skruelukning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Inkluderer | Blå polypropylen skruelukning |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. pakke | 6 Pakke |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 200 mm |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukkestørrelse | 70/R3 |
| Vis mere |