Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige HDPE-flasker
Artikelnummer. 11507433 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11507433 250 mL Pakke med 12
11597423 125 mL Pakke med 12
11517433 500 mL Pakke med 12
11527433 1000 mL Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11507433
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Brug disse flasker til en række forskellige opbevaringsapplikationer. Fisherbrand™ Gennemsigtige HDPE-flasker har en bred hals for nem hældning.
  • Klare flasker til generelle formål
  • Polypropylen skruelukning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Farve Gennemskinnelig
Inkluderer Blå polypropylen skruelukning
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 12 Pakke
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 114 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 58/R3
Diameter (metrisk) 61 mm
Lukketype Skruelåg
Produkttype Flaske med bred mund