Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige graduerede flasker
Artikelnummer. 11571933 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11571933 500 mL Pakke med 10
11561933 250 mL Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11571933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00 DKK
    186.37 DKK / Pakke med 10
    Spare 33.63 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Brug disse flasker til en række forskellige formål. Fisherbrand™ Gennemsigtige graduerede flasker er lækagesikre og tilbyder fremragende kemisk resistens.
  • HDPE lukning
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Indvendig hals 45 mm
Inkluderer Polypropylen skruelukning
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 12 Pakke
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 140 mm
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 45 mm
Diameter (metrisk) 75 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Flaske med bred hals