Få mere at vide
Fisherbrand™ Gennemsigtige graduerede flasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- HDPE lukning
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 45 mm |
| Inkluderer | Polypropylen skruelukning |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. pakke | 12 Pakke |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 114 mm |
| Produkttype | Flaske med bred hals |
| Vis mere |