Få mere at vide
Masterflex™ Gennemsigtig FEP-slange
Artikelnummer. p-8001344
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,4 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11776098
Brand: Masterflex™ 0640663
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfør ekstreme temperaturer eller stærkt ætsende materialer med denne slange. Cole Masterflex™ Translucent FEP Tubing er ideel til krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. Også god til arbejde med høj renhed.
  • Kemisk inert, ikke-toksisk, varmebestandig gennemskinnelig slange
  • Lav friktionskoefficient
  • Forringes ’ikke med alderen
  • Hård, men bøjer selv kl– 270 °C
  • Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); Rør er fremstillet i ISO 9001-2008 godkendt anlæg
  • Steriliser med autoklave, ethylenoxid eller brug tør varme
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, USP , GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 2,4 mm
Materiale FEP
Diameter (metrisk) Udvendig 4 mm
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Til brug med (applikation) Krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer, fremragende til overførsel af ekstreme temperaturer eller stærkt ætsende materialer, også god til arbejde med høj renhed
Min. Driftstemperatur (metrisk) -270 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 353 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C