Få mere at vide
Masterflex™ Gennemsigtig FEP-slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
2,4 mm
6,4 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kemisk inert, ikke-toksisk, varmebestandig gennemskinnelig slange
- Lav friktionskoefficient
- Forringes ’ikke med alderen
- Hård, men bøjer selv kl– 270 °C
- Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550); Rør er fremstillet i ISO 9001-2008 godkendt anlæg
- Steriliser med autoklave, ethylenoxid eller brug tør varme
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA-kompatibel, USP , GMP , ISO 9001 –2008 godkendt anlæg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Materiale | FEP |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9.6 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 7.62 m |
| Tykkelse (metrisk) | 1.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Krævende laboratorie-, kemiske, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer, fremragende til overførsel af ekstreme temperaturer eller stærkt korrosive materialer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -270 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Vis mere |